Fortfahren mit
22989
Edelstahl-HPLC-Verschraubungen
ferrule, 1/8 in. tubing
Synonym(e):
Valco® FERRULE 1/8 10/Pack
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
303 stainless steel
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
VICI Valco® ZF2
compatibility
1/8 in. tubing
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Disclaimer
22990-U nuts sold separately
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
229885825622991
description
ferrule, 1/8 in. tubing
description
ferrule, 1/16 in. tubing
description
nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
description
nut for for 1/8 in. tubing
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
compatibility
1/8 in. tubing
compatibility
1/16 in. tubing
compatibility
-
compatibility
-
material
303 stainless steel
material
303 stainless steel
material
stainless steel nut
material
303 stainless steel nut
manufacturer/tradename
VICI Valco® ZF2
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Rheodyne 6000-263
manufacturer/tradename
VICI Valco®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Edelstahl-HPLC-Verschraubungen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)