Merck
22949
Verbinder, reduzierend
zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm
Synonym(e):
Valco® Verbinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI Valco® IZR21C
bore size
0.25 mm
fitting
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
compatibility
for connecting 1/8 to 1/16 in.
General description
Edelstahl, wenn nicht anders angegeben. Mit Nut und Ferrules.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Verbinder, reduzierend
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)