Merck
58420-U
Supelco
Valco® Vorsäulenfilter
Frit Filter, size 1/8 in., pore size 0.5 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel frit filter and fittings
Verpackung
pkg of 1 ea
Größe
1/8 in.
Porengröße
0.5 μm
Fitting
10-32 female Valco housing for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
Allgemeine Beschreibung
In-line-Installation. Die effizienten Filter, mit geringem Totvolumen, schützen Ihre Säule vor Partikeln, die die Leistungsfähigkeit der Säule herabsetzen könnten. Die austauschbare 1/8 in. Fritte hat 0,5 μm Poren, um Säulen mit einer 3 μm oder 5 μm Packung zu schützen. Das austauschbare Gitter hat 2 μm Poren. Wählen Sie den Frittenfilter für eine höhere Filterkapazität (bei den meisten Applikationen) oder den Gitterfilter für ein geringes Totvolumen (z.B. bei Microbore-Säulen). Für 1/16 in. O.D. Tubing; 1/16 in. Fittings sind enthalten.
Sonstige Hinweise
Fritten und Gitter sollten bei diesen Filtern nicht ausgetauscht werden.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Erkennen und Beheben häufiger Probleme bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zur Wiederherstellung der Säulenleistung.