Fortfahren mit
58289
Waters® Verbinder
size 1/16 in., stainless steel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
size
1/16 in.
General description
Waters® Union is used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Waters is a registered trademark of Waters
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
584585862722041
Verbinder for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Supelco
58627
Verbinder
description
size 1/16 in., stainless steel
description
size 1/16 in., pkg of 5 ea
description
for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
description
SWAGELOK® 200-6, stainless steel, 1/8 in., for connecting 1/8 to 1/8 in.
size
1/16 in.
size
1/16 in.
size
-
size
-
material
stainless steel
material
-
material
stainless steel union and fittings
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)