Merck
22495-U
Supelco
Supeltex M-4 Ferrule für gepackte Säulen, 1,59-mm-Säulenaußendurchmesser (1/16 Zoll)
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. column, pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 10 ea
Maximale Temperatur
450 °C
ID
1/16 in.
Kompatibilität
1/16 in. O.D. column
Allgemeine Beschreibung
Supelco hat das Design der Graphit-Ferrules verbessert, um ein sauberes, scharfes Profil mit minimalem Flash zu erhalten.
Eigenschaften:
Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Maximaler Oberflächenkontakt der Dichtung, verringert das Risiko einer Kontamination bei der Installation.
Material: flexibler Graphit
Höchsttemperatur: 450 °C
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.[1]
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)