Fortfahren mit
20628
Supeltex M-4 Kapillarferrule, Allzweck
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
I.D.
0.8 mm
compatibility
0.53 mm Column I.D.
General description
Supelco hat das Design der Graphit-Ferrules verbessert, um ein sauberes, scharfes Profil mit minimalem Flash zu erhalten.
Eigenschaften:
Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Maximaler Oberflächenkontakt der Dichtung, verringert das Risiko einer Kontamination bei der Installation.
Material: flexibler Graphit
Höchsttemperatur: 450 °C
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
224602246222489
description
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
description
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
description
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
description
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
I.D.
0.8 mm
I.D.
1.2 mm
I.D.
0.5 mm
I.D.
0.8 mm
compatibility
0.53 mm Column I.D.
compatibility
0.50-0.75 mm Column I.D.
compatibility
0.32 mm Column I.D.
compatibility
0.53 mm Column I.D.
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)