Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
packaging
pkg of 10 ea
maximum temperature
450 °C
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
I.D.
1/8 in.
compatibility
1/8 in. O.D. Column
General description
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Maximaler Oberflächenkontakt der Dichtung, verringert das Risiko einer Kontamination bei der Installation.
Material: flexibler Graphit
Höchsttemperatur: 450 °C
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 10 ea | description I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea | description I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea | description I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 100 ea |
| I.D. 1/8 in. | I.D. 1/4 in. | I.D. 1/4 in. | I.D. 1/8 in. |
| packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 50 ea | packaging pkg of 100 ea |
| compatibility 1/8 in. O.D. Column | compatibility 1/4 in. O.D. Column | compatibility 1/4 in. O.D. Column | compatibility 1/8 in. O.D. Column |
| maximum temperature 450 °C | maximum temperature - | maximum temperature - | maximum temperature - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?