Merck
22487-U
Supelco
Supeltex M-2A Ferrule für gepackte Säulen, 3,18-mm-Säulenaußendurchmesser (1/16 Zoll)
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. column, pkg of 10 ea
Synonym(e):
GC column ferrule 1/16 in. (10 pk)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 10 ea
Maximale Temperatur
400 °C
ID
1/16 in.
Kompatibilität
1/16 in. O.D. column
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Hohe Wiederverwendbarkeit. Setzt sich nicht auf Metall oder Glas fest.
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur:
400 °C
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.[1]
Anwendung
Supeltex M-2A vespel-ferrules were suitable for closing the opening of sorption tubes to prevent the layers from mixing during determination of concentrations of volatile hydrocarbons in air samples.[2]
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The influence of sampling methods and different gas chromatographic systems on the determination of concentrations of volatile hydrocarbons in air samples.
Juszkiewicz, A., and B. Kijak
Polish Journal of Environmental Studies, 8, 389-394 (1999)
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)