11023AST
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Vancomycin Chiral Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Astec® CHIROBIOTIC® V Chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L88
Beschreibung
HPLC Column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
80-110 bar pressure (1200-1500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
vancomycin phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH-Bereich
3.5-7.0
Trenntechnik
chiral
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Gebundene Phase: Vancomycin
- pH-Betriebsbereich: 3,5 - 7,0
- Partikeldurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
- Porengröße: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) oder 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Anwendung
- Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This study highlights the application of UFLC-MS/MS combined with Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral HPLC Column for the enantioselective analysis of various therapeutic agents in rat plasma, providing a crucial methodological advancement for pharmacokinetic research ( Zhang et al., 2016).
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?