Fortfahren mit
901759
AquaMet
powder
Synonym(e):
(4-((4-Ethyl-4-methylpiperazin-1-ium-1-yl)methyl)-1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H55Cl3N4ORu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
803.31
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352101
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
AquaMet,
form
powder
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
storage temp.
2-8°C
Application
AquaMet is a highly active catalyst for olefin metathesis in water. The catalyst can be used in metathesis of water-insoluble substrates in ′′classical′′ organic solvents and in reactions in ionic liquids.
Legal Information
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com. PCT/EP2013/053967
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
901814901755775258
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)