Merck
10477-U
Supelco
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 1000, 40-60 mesh, bottle of 50 g
Synonym(e):
carbon adsorbent, GCB, 60-80 mesh
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Carboxen® Adsorptionsmittel, matrix Carboxen® 1000, 40-60 mesh, bottle of 50 g
Produktlinie
Carboxen®
Form
powder
Verpackung
bottle of 50 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~1200 m2/g
Matrix
Carboxen® 1000
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
40-60 mesh
Porengröße
~0.16 cm3/g mesoporosity
~0.25 cm3/g macroporosity
~0.44 cm3/g microporosity
~10-12 Å pore diameter
Dichte
~0.50 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Carboxene sind synthetische Kohlenstoffadsorptionsmittel, die mit großem technischem Aufwand aus Polymervorstufen hergestellt werden. Diese Partikel verformen sich nicht plastisch wie Harze und erzeugen keine Feinpartikel wie Aktivkohle. Diese Materialien werden getrocknet versendet und gelagert. Diese derivatisierten Harze bieten einen Mehrwert für eine Vielzahl von Reinigungsanwendungen zum Entfernen von Verunreinigungen mit kleinen und großen Molekülen. Sie finden sowohl in der Reinigung von Gas- als auch Flüssigphasen Anwendung, zum Beispiel bei der Entfernung homogener Katalysatoren aus pharmazeutischen Wirkstoffen (API) und von Verunreinigungen mit hohem Risiko in biochemischen Aufreinigungen wie etwa von Wirtszellproteinen aus mAbs, bei der Entfernung toxischer Schwermetalle, bei der Aufreinigung chlorierter Moleküle und bei der Entfernung extrahierbarer und auslaugbarer Substanzen. Die Größenstaffelung der Poren sorgt für verbesserte thermodynamische und kinetische Eigenschaften bei Adsorption und Desorption. Die Carboxene unterscheiden sich im Hinblick auf den relativen Prozentanteil der Porenstrukturen (Mikro, Meso und Makro), die Größe der Oberfläche und den Oberflächen.pH-Wert.
Anwendung
  • Evaluation of selected solid adsorbents for passive sampling of atmospheric oil and natural gas non-methane hydrocarbons: This study assesses different adsorbents including Carboxen for capturing non-methane hydrocarbons in the air, crucial for environmental monitoring and regulatory compliance (Helmig et al., 2022).
  • Application of Thin-Film Microextraction to Analyze Volatile Metabolites in A549 Cancer Cells: Discusses the application of Carboxen adsorbents in microextraction techniques for analyzing volatile compounds from cancer cells, demonstrating its utility in medical research and diagnostics (Filipiak et al., 2021).
  • Analysis of volatile organic compounds in indoor environments: The study uses Carboxen adsorbents for sampling and analysis of indoor air pollutants through gas chromatography, highlighting its application in improving indoor air quality and health (Veenaas et al., 2020).
  • New approach to resolve the humidity problem in VOC determination in outdoor air samples: This research addresses challenges in using Carboxen adsorbents for environmental VOC sampling, emphasizing improvements in the accuracy of air quality assessments (Maceira et al., 2017).
  • Measurement of breakthrough volumes of volatile chemical warfare agents on a poly(2,6-diphenylphenylene oxide)-based adsorbent: This paper evaluates the efficiency of Carboxen adsorbents in capturing chemical warfare agents, indicating its potential in security and environmental protection applications (Kanamori-Kataoka et al., 2015).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eigenschaften und Vorteile:
  • Sphärisch
  • Hart (Ball-Pan-Hardness >98 %)
  • Stabil bis 400 °C
  • Hohe Reinheit
  • Einfaches Packing
  • Stabil über den gesamten pH-Bereich
  • Erzeugen keinen Gegendruck
  • Hohe osmotische Schockstabilität
  • Gestaffelte Porengröße (von Makro zu Meso zu Mikro)
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie auf: Spezielle Kohlenstoffadsorbtionsmittel
Rechtliche Hinweise
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Sebastien Allard et al.
Journal of chromatography. A, 1238, 15-21 (2012-04-13)
Trihalomethanes are predominantly formed during disinfection of water via reactions of the oxidant with natural organic matter. Even though chlorinated and brominated trihalomethanes are the most widespread organic contaminants in drinking water, when iodide is present in raw water iodinated
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Lucia Giordano et al.
Journal of chromatography. A, 1017(1-2), 141-149 (2003-10-31)
A new method was developed for the determination of 2-furfural (2-F) and 5-methylfurfural (5-MF), two products of Maillard reaction in vinegar, with head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). A divinylbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polydimethylsiloxane (PDMS) fibre was used
Artikel
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.