Fortfahren mit
10189
Carbosieve Carbon Adsorbent
matrix Carbosieve S-II, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
231-153-3
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Carbosieve-Adsorbens, matrix Carbosieve S-II, 60-80 mesh, bottle of 10 g
product line
Carbosieve
Quality Segment
form
granular
packaging
bottle of 10 g
technique(s)
LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
~1059 m2/g
matrix
Carbosieve S-II
matrix active group
carbon
particle size
60-80 mesh
pore size
~0.01 cm3/g mesoporosity, ~0.45 cm3/g microporosity, ~0 cm3/g macroporosity, ~6-15 Å pore diameter
density
~0.61 g/mL (free fall density)
separation technique
reversed phase
General description
Ein Kohlenstoff-Molekularsieb (CMS) ist das poröse Kohlenstoffskelett, das nach der Pyrolyse eines polymeren Vorläufers zurückbleibt. Diese Teilchen sind:
  • Kugelförmig (bessere Festbettleistung als bei granulären Teilchen)
  • Hart und nicht bröckelnd (leicht zu füllen, kein Bruch)
  • Hochporös (große Oberflächen)
  • Wird für Moleküle mit einer von C2–C5 n-Alkanen abhängigen Analytgröße verwendet
  • Hydrophob (können in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
CMS-Adsorbentien bieten generell eine relative höhere Adsorptionskraft als perlförmige Adsorbentien aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC) und graphitisiertem Kohlenschwarz (GCB). Unsere Carbosieve-Produkte sind eine Art von CMS-Adsorbentien.
  • Keine konischen Poren
  • Sehr hohe Adsorptionskraft, da nur Mikroporen vorhanden sind
  • Erstklassige Leistung bei vielen kleinen, flüchtigen Analyten, die von den meisten anderen Adsorbentien nur schwer zurückgehalten werden
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf ww.sigma-aldrich.com/carbon
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
101841019910198
description
matrix Carbosieve S-II, 60-80 mesh, bottle of 10 g
description
matrix Carbosieve S-III, 60-80 mesh, bottle of 10 g
description
matrix Carbosieve G, 80-100 mesh, bottle of 5 g
description
matrix Carbosieve G, 60-80 mesh, bottle of 5 g
form
granular
form
powder, crystals or granules
form
powder or granules
form
powder or granules
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
carbon
matrix active group
carbon
matrix active group
carbon
matrix active group
carbon
matrix
Carbosieve S-II
matrix
Carbosieve S-III
matrix
Carbosieve G
matrix
Carbosieve G
particle size
60-80 mesh
particle size
60-80 mesh
particle size
80-100 mesh
particle size
60-80 mesh
technique(s)
LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbosieve-Adsorbens
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)