Merck
10184
Supelco
Carbosieve Carbon Adsorbent
matrix Carbosieve S-III, 60-80 mesh, bottle of 10 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
product name
Carbosieve-Adsorbens, matrix Carbosieve S-III, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Produktlinie
Carbosieve
Form
powder, crystals or granules
Verpackung
bottle of 10 g
Parameter
400 °C max. temp.
Methode(n)
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
~975 m2/g
Matrix
Carbosieve S-III
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
60-80 mesh
Porengröße
~0.04 cm3/g mesoporosity
~0.35 cm3/g microporosity
~0 cm3/g macroporosity
~4-11 pore diameter
Dichte
~0.66 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Ein Kohlenstoff-Molekularsieb (CMS) ist das poröse Kohlenstoffskelett, das nach der Pyrolyse eines polymeren Vorläufers zurückbleibt. Diese Teilchen sind:
  • Kugelförmig (bessere Festbettleistung als bei granulären Teilchen)
  • Hart und nicht bröckelnd (leicht zu füllen, kein Bruch)
  • Hochporös (große Oberflächen)
  • Wird für Moleküle mit einer von C2–C5 n-Alkanen abhängigen Analytgröße verwendet
  • Hydrophob (können in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
CMS-Adsorbentien bieten generell eine relative höhere Adsorptionskraft als perlförmige Adsorbentien aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC) und graphitisiertem Kohlenschwarz (GCB). Unsere Carbosieve-Produkte sind eine Art von CMS-Adsorbentien.
  • Keine konischen Poren
  • Sehr hohe Adsorptionskraft, da nur Mikroporen vorhanden sind
  • Erstklassige Leistung bei vielen kleinen, flüchtigen Analyten, die von den meisten anderen Adsorbentien nur schwer zurückgehalten werden
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf ww.sigma-aldrich.com/carbon
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Water adsorption capacity of the solid adsorbents Tenax TA, Tenax GR, Carbotrap, Carbotrap C, Carbosieve SIII, and Carboxen 569 and water management techniques for the atmospheric sampling of volatile organic trace gases.
Analytical Chemistry, 67(23), 4380-4386 (1995)
C Y Peng et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 2(4), 313-324 (2001-03-16)
Air sampling, using sorbents, thermal desorption and gas chromatography, is a versatile method for identifying and quantifying trace levels of volatile organic compounds (VOCs). Thermal desorption can provide high sensitivity, appropropriate choices of sorbents and method parameters can accommodate a
Yannick Juillet et al.
The Analyst, 130(6), 977-982 (2005-05-25)
Among the chemicals belonging to the schedules of the Chemical Weapons Convention (CWC), sampling and analysis of highly volatile compounds such as hydrogen cyanide (HCN) require special consideration. The latter is present in numerous old chemical weapons that are stockpiled
R Magnusson et al.
Journal of chromatography. A, 1375, 17-26 (2014-12-17)
Phosphine (PH3), sulfuryl fluoride (SO2F2) and methyl bromide (CH3Br) are highly toxic chemical substances commonly used for fumigation, i.e., pest control with gaseous pesticides. Residues of fumigation agents constitute a health risk for workers affected, and therefore accurate methods for
Mohammad Reza Samarghandi et al.
Journal of research in health sciences, 14(3), 227-232 (2014-09-12)
Toluene is a volatile organic compound, one of 189 hazardous air pollutants (HAPs) and the most important pollutant found in most industries and indoor environments; owing to its adverse health, toluene must be treated before being released into the environment.
Artikel
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.