Fortfahren mit
20522
Allzweckkupferrohre
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
Synonym(e):
KUPFER-TUBING 1/4″, 50 FUß
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115720
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
copper
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
General description
Erfüllt die Spezifikationen der ASTM B-280.
(ASTM ist die American Society for Testing and Materials.)
Carrier gas and transfer lines used are made up of copper tubing. GC copper columns are constructed from copper tubing. The tubing is generally 1/8 inch to 1/4 inch in diameter and 1 or 2 meters long which may be filled with tiny polymeric spheres coated with same kind of stationary phase.
Application
Copper tubing may be used in construction of esterification apparatus. Copper tubing may be crimped around the metal tubing with the ends of the cryotrap to enhance electrical connection.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2048920520-U20488
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
material
copper
material
copper tubing (GC plumbing quality)
material
copper
material
copper tubing (GC plumbing quality)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allzweckkupferrohre
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)