Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Carbopack™ Adsorbens, matrix Carbopack™ C, 80-100 mesh, bottle of 10 g
Quality Segment
agency
suitable for EPA 1613, suitable for USP S7
product line
Carbopack™
form
granular
packaging
bottle of 10 g
technique(s)
LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
~10 m2/g
matrix
Carbopack™ C
matrix active group
carbon
particle size
80-100 mesh
pore size
~0 cm3/g macroporosity, ~0 cm3/g mesoporosity, ~0 cm3/g microporosity, ~0 Å pore diameter
density
~0.64 g/mL (free fall density)
separation technique
reversed phase
General description
- Granulär
- Bröckelnd
- Wird verwendet für Moleküle mit einer von C3-C20+ n-Alkanen abhängigen Analytgröße
- Hydrophob (kann in Umfeldern mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
GCB-Adsorbentien bieten generell eine geringere relative Adsorptionskraft als Kohlenstoff-Molekularsiebe (CMS) und eine ähnliche relative Adsorptionskraft wie perlförmige Adsorbentien aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC). Unsere Carbopack-Produkte sind eine Art von GCB-Adsorbentien.
- Die Partikel haben eine Korngröße von maximal 40 Mesh
- Zur Vermeidung von Channeling eine Korngröße von 40/60 Mesh wählen (falls beobachtet bei Carbotrap® Adsorbentien mit 20/40 Mesh)
- Für alle anderen Anwendungen eine kleinere Korngröße (60/80, 80/100 Mesh usw.) verwenden
- Die kleinste verfügbare Partikelgröße wählen, solange die Anwendung dem Druckabfall standhält
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf www.sigma-aldrich.com/missionsirna
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description matrix Carbopack™ C, 80-100 mesh, bottle of 10 g | description matrix Carbopack™ C, 60-80 mesh, bottle of 10 g | description matrix Carbopack™ B, 60-80 mesh, bottle of 10 g | description matrix Carbopack™ X, 40-60 mesh, bottle of 10 g |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| matrix active group carbon | matrix active group carbon | matrix active group carbon | matrix active group carbon |
| technique(s) LPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
| matrix Carbopack™ C | matrix Carbopack™ C | matrix Carbopack™ B | matrix Carbopack™ X |
| form granular | form granular | form granular | form granular |
| particle size 80-100 mesh | particle size 60-80 mesh | particle size 60-80 mesh | particle size 40-60 mesh |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbopack™ Adsorbens
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?