10357
Amberlite™ XAD®-2
pkg of 500 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
beads (small)
Verpackung
pkg of 500 g
Verfügbarkeit
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~300 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
20-60 mesh
Porengröße
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
InChIKey
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen:
Anwendung
- als Adsorbens bei der Extraktion von Organochlorverbindungen mittels Soxhlet-Extraktion
- als Adsorbens bei der Extraktion von Honigproben mittels Säulenchromatographie zur HPLC-Analyse
- in der Adsorptionschromatographie
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Die Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie (LPLC) ist eine chromatographische Technik, bei der die mobile Phase mit niedrigem Druck durch die Säule (stationäre Phase) gepumpt wird.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.