Fortfahren mit
06474
Amberlite XAD1180N polymeric adsorbent
20-60 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 455,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amberlite XAD1180N, 20-60 mesh
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
450 m2/g
loss
~65% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene/divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh, 350-600 μm
pore size
1.4 mL/g pore volume, 300-400 Å mean pore size
separation technique
reversed phase
General description
Nicht ionisches, makroreticuläres Harz, das ionische Spezies durch hydrophobe und polare Wechselwirkungen adsorbiert und wieder freisetzt. Normalerweise wird es unter isokratischen Bedingungen eingesetzt.
Application
Polymeres Adsorbens für hydrophobe Verbindungen: Antibiotika, Vitamine, Aminosäuren und Enzyme; für die Aufreinigung von Gallium; Myxovirescin; Phosphorsäure; Riboflavin-Salzen.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06444XAD73025-U
matrix
styrene/divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
acrylic
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
pore size
1.4 mL/g pore volume, 300-400 Å mean pore size
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
pore size
0.5 mL/g pore volume, 300-400 Å mean pore size
pore size
~0.65 mL/g pore volume, 90 Å mean pore size
particle size
20-60 mesh, 350-600 μm
particle size
20-60 mesh
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
particle size
20-60 mesh
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable
loss
~65% loss on drying, 110 °C
loss
~55% loss on drying, 110 °C
loss
-
loss
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
481947-5G04061838140661
230286-25G04061833424285
230286-100G04061838782519
481947-25G04061832389141
06474-250G04061838505057
06474-1KG04061826713969