Fortfahren mit
93645
Dihexylammonium-acetat -Lösung
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography, LiChropur
Synonym(e):
Dihexylamin-acetat -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3(CH2)5]2NH · CH3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
quality
LiChropur
concentration
0.45-0.55 M, 0.5 M in H2O
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.350-1.354
density
0.992-0.996 g/mL at 20 °C
SMILES string
CC(O)=O.CCCCCCNCCCCCC
InChI
1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
VAMSKEFYAOCCKM-UHFFFAOYSA-N
Application
Dihexylammonium acetate can be used as an ion-pairing agent for the analysis of nucleosides and nucleotides in foodstuffs and beverages, inositol phosphates in nutrition products, and acid orange dyes in meat products by ion-pair chromatography based techniques.
Packaging
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
733454954094046
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable, ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
concentration
0.45-0.55 M, 0.5 M in H2O
concentration
0.5 M in H2O
concentration
0.5 M in H2O
concentration
0.5 M in H2O
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
liquid
density
0.992-0.996 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
1.064 g/mL at 20 °C
quality
LiChropur
quality
LiChropur
quality
LiChropur
quality
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)