Z732117
Brightmax™ Sealing Films
for luminescence and microscopy, non-sterile
Synonym(e):
immunofluorescence sealing film, microplate sealing film, multiwellplate sealing film
Größe auswählen
€ 51,90
Größe auswählen
About This Item
€ 51,90
Empfohlene Produkte
Materialien
vinyl film (vinyl/adhesive)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
Excel Scientific WT-50
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Länge
116 mm
B × L
7.6 cm × 11.6 cm
Breite
76 mm
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- White light-reflecting sealing films for use with white microplates
- May be applied to top or bottom of plate
- Maximize intensity and signal-to-noise ratios in luminescence assays
- Additional applications for mounting and storage of filters for microscopy, for example in ELISPOT assays
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.