Merck
Z369667
Sigma-Aldrich
SealPlate® Folie
sterile
Synonym(e):
ELISA plate seals, qPCR plate seal
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
Materialien
polyester film
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
piercable: no
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Excel Scientific STR-SEAL-PLT
Parameter
-40 to +120 °C temperature
Methode(n)
ELISA: suitable
Länge
141 mm
B × L
7.94 cm × 14.1 cm
79.4 mm × 141 mm
Breite
79.4 mm
Größe
Up to 1536 wells
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Die Folien sind so vorgeschnitten, dass sie auf gängige Multiwell-Platten passen. Sowohl Folie als auch Haftmittel sind inert und mit Mikrotiterplattenverfahren kompatibel. Das Haftmittel bildet eine dichte, wasserfeste Versiegelung, wodurch Kreuzkontamination und Verdampfung verhindert werden. Die SealPlate-Folie besteht aus 2 mil (0,05 mm) dickem Polyester und weist einen Einsatztemperaturbereich von -40 °C bis +120 °C auf.
Anwendung
SealPlate® Folie eignet sich zum Versiegeln von Gewebekulturplatten für die vorübergehende Lagerung, Inkubation und Eindämmung von biologischen Gefahren. Darüber hinaus kann sie in empfindlichen Enzymimmunoassays (ELISA) zur Versiegelung von Wells verwendet werden, um Randeffekte zu vermeiden.
Rechtliche Hinweise
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rebecca Sternke-Hoffmann et al.
International journal of molecular sciences, 21(6) (2020-03-19)
The amyloid fibril formation by α -synuclein is a hallmark of various neurodegenerative disorders, most notably Parkinson's disease. Epigallocatechin gallate (EGCG) has been reported to be an efficient inhibitor of amyloid formation by numerous proteins, among them α -synuclein. Here
Tomas Sneideris et al.
Biomolecules, 9(12) (2019-12-15)
Millions of people around the world suffer from amyloid-related disorders, including Alzheimer's and Parkinson's diseases. Despite significant and sustained efforts, there are still no disease-modifying drugs available for the majority of amyloid-related disorders, and the overall failure rate in clinical