Merck
Z722553
ThermalSeal RT2RR-Folie
non-sterile, sealing films for real-time qPCR
Synonym(e):
ThermalSeal RT-Folie
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
Materialien
polyester film
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Excel Scientific TS-RT2RR-100
Methode(n)
PCR: suitable
qPCR: suitable
Länge
130.6 mm
B × L
7.78 cm × 13.08 cm
Breite
77.8 mm
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Eine Kombination aus einem optisch transparenten Polyesterfilm mit einem starken, ultraglatten, nicht absorbierenden, nicht fluoreszierenden medizinischem Klebstoff für eine bessere Leistung in Echtzeit-PCR-Anwendungen. ThermalSeal RT hat anstelle der üblichen Papierauskleidung eine Kunststoffauskleidung, die vor der Verwendung leicht entfernt werden kann und dem Klebstoff Glätte und extreme optische Klarheit verleiht. Die Abmessungen betragen 3,125 × 5,625 Zoll, um die PCR-Platten zu versiegeln. Die Länge zwischen den perforierten Enden beträgt 4,8 Zoll.
  • Ultra hohe optische Klarheit
  • Hitzeresistent, empfohlen für Temperaturen im Bereich von -40 °C bis +120 °C
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und nukleinsäurefrei
ThermalSeal RT2RR 50-μm-Polyester-Versiegelungsfolien für Echtzeit-PCR sind so bemessen, dass sie in die Ränder von 96-Well-Platten mit erhöhtem Rand passen. Die gleiche konsistente ultrahohe optische Klarheit wie bei den ThermalSeal RT-Versiegelungsfolien von Excel ermöglicht reproduzierbarere, zuverlässigere und konsistentere DNA-Amplifikationsmessungen. Ein inerter, starker, temperaturresistenter Klebstoff garantiert eine zuverlässige Versiegelung um jede Vertiefung. Zwei Endlaschen erleichtern die Positionierung der Versiegelungsfolie. Das einfache Entfernen der Endlaschen an den perforierten Rändern verhindert ein Anheben und höhere Verdunstungsraten, die bei Versiegelungsfolien auftreten können, die den Plattenrand überlappen. Empfohlen für den spezifischen DNA-Sequenznachweis in der klinischen Diagnostik, Forensik und Grundlagenforschung.
Abmessungen: 77,8 mal 130,8 mm. Ohne Endlaschen beträgt die Länge 118,1 mm mit 45°-Ecken.
  • Ultra hohe optische Klarheit
  • Passt in den Plattenrand, um Verdunstung durch Anheben der Siegelfolie zu verhindern.
  • Hitzeresistent, empfohlen für Temperaturen im Bereich von
  • -40 °C bis +120 °C
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und nukleinsäurefrei
Rechtliche Hinweise
ThermalSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
ThermalSeal RT is a trademark of Excel Scientific, Inc.
ThermalSeal RT2RR is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.
qPCR protocol template with specific detection probes aids in single-target detection using LuminoCt® ReadyMix™.
Reverse Transkription ist die Analyse der Genexpression zur Messung der mRNA-Konzentration eines Gens. Eine solche Analyse birgt mehrere Herausforderungen, wie z. B. die unterschiedliche Halbwertszeit der verschiedenen Transkripte, die zeitlichen Muster der Transkription und die fehlende Korrelation zum Protein.
Alle anzeigen