Merck
Y4000
Millipore
SELECT Hefeextrakt
powder
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
Biologische Quelle
Saccharomyces cerevisiae
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
H2O: 1%, hazy
Anwendung(en)
microbiology
SMILES String
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChIKey
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hefeextrakt wird bei einer Vielzahl von Mikroorganismen und molekulargenetischen Anwendungen als bakteriologische Medienkomponente eingesetzt.
Sonstige Hinweise
Wasserlöslicher Teil von autolysierter Hefe mit intakten B-Vitaminen. Hefeextrakt ist eine Mischung aus Aminosäuren, Peptiden, wasserlöslichen Vitaminen und Kohlenhydraten und kann als Additiv für Nährmedien verwendet werden.
Vorsicht
kann schwarze Partikel enthalten
Angaben zur Herstellung
Sprühgetrocknetes, autolysiertes Hefeextrakt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)