Direkt zum Inhalt
Y0375
SELECT Hefeextrakt
powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
EC Number:
232-387-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
solubility
H2O: 10% (remains clear after heating to 40 °C.)
application(s)
microbiology
SMILES string
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Für bakteriologische Anwendungen mit verschiedenen Mikroorganismen
Hefeextrakt wird bei einer Vielzahl von Mikroorganismen und molekulargenetischen Anwendungen als bakteriologische Medienkomponente eingesetzt.
Preparation Note
Sprühgetrockneter, autolysierter Hefeextrakt
Other Notes
Wasserlöslicher Teil von autolysierter Hefe mit intakten B-Vitaminen. Hefeextrakt ist eine Mischung aus Aminosäuren, Peptiden, wasserlöslichen Vitaminen und Kohlenhydraten und kann als Additiv für Nährmedien verwendet werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SELECT Hefeextrakt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)