Merck
W3000
Sigma-Aldrich
Wright-Färbung
certified by the Biological Stain Commission
Synonym(e):
Eosin-Methylenblau nach Wright
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Form
powder
Löslichkeit
methanol: 1 mg/mL
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
InChIKey
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
Anwendung
Verwendung zur Färbung von Blutzellen
Eignung
Zertifiziert als Farbstoff für Blutausstriche und als Gewebefarbstoff in der Nocht-Methode. Bei der Nocht-Methode wird eine Wright-Farbstoff-Lösung anstelle der separaten Eosin- und Azur-Lösungen verwendet.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)