Fortfahren mit
45252
Wright-Färbung
BioReagent, suitable for microscopy
Synonym(e):
Eosin-Methylenblau nach Wright
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
S5c6c(ccc(c6)N(C)C)N=C7C5=CC(=[N+](C)C)C=C7.Brc1c2[o+]c3c(c(c2cc(c1O)Br)c4c(cccc4)C(=O)O)cc(c(c3Br)O)Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
InChI key
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
Application
Verwendung zur Färbung von Blutzellen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
45253861375W0625
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy, Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
suitability
-
suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright-Färbung
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)