Wichtige Dokumente
V5764
Anti-Vesicular GABA Transporter antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-VGAT
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Wirksamkeit
2-4 mg per mL effective concentration (determined by immunoblotting, using mouse brain and rat brain extracts)
Mol-Gew.
antigen ~55 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Verpackung
pkg of 200 μL
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles (Storage in "frost-free" freezers is not recommended)
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using mouse brain and rat brain extracts (S1 fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC32A1(140679)
mouse ... Slc32a1(22348)
rat ... Slc32a1(83612)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemistry
- western blot
- immunocytochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)