Fortfahren mit
AB5062P
Anti-vesikulärer-GABA-Transporter (vGAT)-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Vesicular Inhibitory Amino Acid Transporter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IF, IHC, WB
Citations:
67
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1158
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, monkey, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC32A1(140679)
General description
57 kDa
Das Homolog des vesikulären GABA-Transporters (unc-47) ist ein 525 Aminosäuren langes Protein, das zur Familie der Neurotransmitter-Transporter (1) gehört. vGAT ist an der Aufnahme von GABA und Glycin in die synaptischen Vesikel beteiligt. Da das Protein an die synaptischen Vesikel gebunden ist, sind vGAT-Antikörper ausgezeichnete Marker für präsynaptische GABAerge und glycinerge Neuronen.
Immunogen
Peptidsequenz mit 17 Aminosäuren nahe der Carboxy-terminalen Region von Ratten-vGAT (McIntire, S., 1997).
Application
Dieser Anti-Vesikulärer-GABA-Transporter (vGAT)-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA, IF, IH und WB für den Nachweis des vesikulären GABA-Transporters (vGAT) validiert.
Immunhistochemie/Immunfluoreszenz:
2–20 µg/ml einer früheren Charge wurden auf Paraformaldehyd-fixierte Schnitte angewendet.
ELISA:
Eine Verdünnung von 1:10.000–1:100.000 einer früheren Charge wurde in ELISA verwendet, wobei 50–100 ng Kontrollpeptid (Best.-Nr. AG379) pro Well zum Einsatz kamen.
Western Blotting:
1–10 µg/ml (Chemilumineszenz-Methode). Das erwartete Molekulargewicht beträgt ca. 55–60 kDa.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Die Kreuzreaktivität des Antikörpers mit verschiedenen Spezies ist nicht bekannt. Die Immunogensequenz ist zu 100 % in Maus, Mensch und Affe erhalten.
Spezifisch für den vesikulären GABA-Transporter (vGAT). Das Homolog des vesikulären GABA-Transporters (unc-47) ist ein 525 Aminosäuren langes Protein, das zur Familie der Neurotransmitter-Transporter gehört. Das Immunogenpeptid zeigt keine signifikante Homologie mit anderen bekannten Proteinen.
Physical form
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und 0,1 % BSA.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an Netzhautlysaten der Ratte.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500 Verdünnung dieses Antikörpers detektierte den vesikulären GABA-Transporter in 10 μg Netzhautlysaten der Ratte.
Kontrolle
Hirngewebe, Netzhautgewebe der Ratte
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB2257MAB5502ABN100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
goat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... SLC32A1(140679)
Gene Information
human ... SLC32A1(140679)
mouse ... Slc32A1(22348)
Gene Information
rat ... Slc17A7(116638)
Gene Information
rat ... Slc18A3(60422)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c