Fortfahren mit
U105
U-62066
solid
Synonym(e):
(±)-(5α,7α,8β)-3,4-Dichloro-N-methyl-N-[7-(1-pyrrolidinyl)-1-oxaspiro[4.5]dec-8-yl]benzeneacetamide mesylate salt, Spiradoline mesylate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H30Cl2N2O2 · CH3SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 14 mg/mL, methanol: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CN([C@H]1CC[C@@]2(CCCO2)C[C@@H]1N3CCCC3)C(=O)Cc4ccc(Cl)c(Cl)c4
InChI
1S/C22H30Cl2N2O2.CH4O3S/c1-25(21(27)14-16-5-6-17(23)18(24)13-16)19-7-9-22(8-4-12-28-22)15-20(19)26-10-2-3-11-26;1-5(2,3)4/h5-6,13,19-20H,2-4,7-12,14-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t19-,20-,22-;/m0./s1
InChI key
FHEZDPDAYTVKKG-JLBKCEDKSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Biochem/physiol Actions
U-62066, also known as spiradoline, is a highly selective κ opioid receptor agonist. It exhibits analgesic and diuretic effects.[1] Antitussive property of U-62066 is observed in rats.[2]
Preparation Note
U-62066 is soluble in water at 14 mg/ml, but is insoluble in methanol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8040U111U103
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 14 mg/mL, methanol: insoluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 13 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 10 mg/mL, 0.1 M HCl: >40 mg/mL, ethanol: >40 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: insoluble
color
white
color
-
color
white
color
white
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
mouse ... Oprk1(18387)
rat ... Oprd1(24613), Oprk1(29335), Oprm1(25601)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
U105-100MG04061832561363
U105-25MG04061832561370