Merck
565740
αα-Amyloidpräkursorprotein-Modulator
≥95% (HPLC), solid, PKC activator, Calbiochem®
Synonym(e):
αα-Amyloidpräkursorprotein-Modulator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30F3N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
αα-Amyloidpräkursorprotein-Modulator, A cell-permeable benzolactam derived PKC activator (Ki = 11.9 nM for PKCα) that efficiently enhances non-amyloidogenic α-processing of amyloid precursor protein (APP) even at 100 nM in human fibroblast AG06848.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)\C=C\C=C\C(=O)Nc2cc3c(cc2)N([C@H](C(=O)N[C@@H](C3)CO)C(C)C)C
InChI
1S/C27H30F3N3O3/c1-17(2)25-26(36)32-22(16-34)15-19-14-21(12-13-23(19)33(25)3)31-24(35)7-5-4-6-18-8-10-20(11-9-18)27(28,29)30/h4-14,17,22,25,34H,15-16H2,1-3H3,(H,31,35)(H,32,36)/b6-4+,7-5+/t22-,25-/m0/s1
InChI key
WOLVEMPZUIFSII-IHHOKICGSA-N
General description
Ein zellpermeabler PKC-Aktivator (Ki = 11,9 nM für PKCα;), der die nicht-amyloidogene α;-Verarbeitung des Amyloidpräkursorproteins (APP) effizient verbessert, aber keine tumorfördernde Aktivität aufweist.
Ein zellpermeabler, von Benzolactam abgeleiteter PKC-Aktivator (Ki = 11,9 nM für PKCα;), der die nicht-amyloidogene α;-Verarbeitung des Amyloidpräkursorproteins (APP) sogar bei 100 nM im menschlichen Fibroblast AG06848 effizient verbessert. Bewirkt eine deutliche Reduzierung der tumorfördernden Aktivität.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PKC
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 11,9 nM für die Aktivierung von PKCα;
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Kozikowski, A.P., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 364.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
565740-1MG04055977267648