Merck
T6699
Sigma-Aldrich
pPolh-MAT-Tag®-1 Transfer Vector
Größe auswählen
20 μG
€ 547,00
€ 547,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 547,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.51
€ 547,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Transfer vector for generation of recombinant Baculovirus and expression of N-terminal MAT-Tag® fusions in insect cells.
Rechtliche Hinweise
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)