Fortfahren mit
E5905
pCMV-BICEP-4 Expression Vector
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 811,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106621
€ 811,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
dry ice
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
For transient, cytoplasmic expression of N-terminal FLAG® fusions and N-terminal c-myc fusions from bicistronic mRNA. Two genes can be cloned into MCS1 and MCS2 for transcription of a single message from the CMV promoter. This vector is useful for protein-protein interaction studies and multi-subunit proteins. Supplied with a control vector (pCMV-BICEP-4+p53/LTA) containing FLAG-p53 and c-myc-Large T antigen in MCS1 and MCS2.
Other Notes
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pCMV-BICEP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9743P1243E7029
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)