Merck
T6200
Thrombin aus Rinderplasma
lyophilized powder, 40-300 NIH units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Faktor IIa
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-648-7
MDL number:
EG-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
specific activity
40-300 NIH units/mg protein (biuret)
composition
Protein, 40-60%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... F2(280685)
General description
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects. Lyophilized powder containing sucrose, sodium chloride and Tris.
Application
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to assess characterization of platelet dysfunction after trauma.
Biochem/physiol Actions
Serinprotease, die selektiv Arg-Gly-Bindungen in Fibrinogen spaltet, um Fibrin und Fibrinopeptide A und B zu bilden.
Physical form
Lyophilized powder containing sodium chloride and Tris-HCl, pH 7.0
Preparation Note
Prepared using bovine lung thromboplastin for conversion to the active form.
Analysis Note
Beim NIH-Assay werden 0,2 ml verdünntes Plasma (1:1 mit Kochsalzlösung) als Substrat und 0,1 ml der Thrombinprobe (stabilisiert in einer 1%igen gepufferten Albuminlösung) auf Basis einer modifizierten Biggs-Methode analysiert. Zur Bestimmung der Thrombinkonzentrationen werden nur Gerinnungszeiten im Bereich von 15 bis 25 Sekunden verwendet.
Die Aktivität wird in NIH-Einheiten ausgedrückt, die aus einem direkten Vergleich mit einem NIH-Thrombin-Referenzstandard (Charge K) gewonnen werden
Other Notes
Für weitere Informationen siehe thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thrombin aus Rinderplasma
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)