Fortfahren mit
T4376
N-p-Tosyl-L-phenylalaninchlormethylketon
powder, ≥97% (TLC)
Synonym(e):
(S)-1-Chlor-3-tosylamid-4-phenyl-2-butanon, (S)-1-Chlor-4-phenyl-3-tosylamid-2-butanon, TPCK, Tosyl-L-phenylalanyl-chlormethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,10
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,80
€ 63,58
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 901,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18ClNO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
206-954-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2895215
€ 51,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-p-Tosyl-L-phenylalaninchlormethylketon, ≥97% (TLC), powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
potency
10-100 μM effective concentration
color
white
mp
106-108 °C (lit.)
solubility
DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.), ethanol: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)CCl
InChI
1S/C17H18ClNO3S/c1-13-7-9-15(10-8-13)23(21,22)19-16(17(20)12-18)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
InChI key
MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
General description
Bei 4 °C mehrere Monate stabil. Stammlösungen (10 mM in Methanol oder Ethanol) sind bei 4 °C mehrere Monate stabil.
Application
Irreversibler Inhibitor für bestimmte Serinproteasen; wird zum Hemmen von Chymotrypsin in Trypsinaufbereitungen eingesetzt.
N-p-Tosyl-L-phenylalaninchlormethylketon wurde wie folgt verwendet:
  • zum Untersuchen, ob der Transkriptionsfaktor NFκB an der Renalaseexpression beteiligt ist
  • zum Prüfen der Rolle der NF-κB-Aktivierung
  • zum Untersuchen seiner hemmenden Wirkung auf Chymotrypsin
Biochem/physiol Actions
Blockiert die LPS- oder Zytokin-induzierte Aktivierung von Nuklearfaktor κB (NF-κB), was wiederum die Einleitung der iNOS- und COX-2-Transkription blockiert. Blockiert die Aktivierung von pp70s6k durch alle Mitogene. Blockiert die Apoptose-Zelllinien, indem es die Verarbeitung von Caspasen in manchen Zelllinien und auf manche Stimuli hin hemmt. Es blockiert auch die durch Taxol (in MCF-7 humanen Brustkarzinomzellen) eingeleitete Apoptose.[1]
N-p-Tosyl-L-phenylalaninchlormethylketon (TPCK) blockiert die durch Lipopolysaccharid (LPS) oder Zytokin eingeleitete Aktivierung von Nuklearfaktor κB (NF-κB), der wiederum die Einleitung der Transkription von induzierbarer Stickstoffmonoxidsynthase (iNOS) und Cyclooxygenase-2 (COX-2) blockiert. Blockiert die Aktivierung von pp70s6k durch alle Mitogene. Blockiert die Apoptose-Zelllinien, indem es die Verarbeitung von Caspasen in manchen Zelllinien und auf manche Stimuli hin hemmt. Es blockiert auch die durch Taxol (in MCF-7 humanen Brustkarzinomzellen) eingeleitete Apoptose. TPCK erkennt den Phenylalaninrest in Chymotrypsin und verhindert seine Funktion.′
Packaging
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Disclaimer
Getrocknet bei -20 °C mindestens zwei Jahre haltbar.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T725490182A2202
description
≥97% (TLC), powder
description
≥96% (TLC), powder
description
≥99.0% (AT)
description
~98% (HPLC), powder
assay
≥97% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
~98% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
Gene Information
human ... NFKB1(4790), NKAP(79576), NKRF(55922), NOS2(4843), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... NFKB1(4790), NFKB2(4791)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CACNA1A(773)
mouse ... CACNA1A(12286)
rat ... CACNA1A(25398)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.), ethanol: 20 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble (Aqueous stock solution is stable for 1 month at 2-8 °C and for several months at -20 °C.)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)