Fortfahren mit
11030
L-Arginin-methylester -dihydrochlorid
≥98.0% (AT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(NH2)COOCH3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.15
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-622-0
Beilstein/REAXYS Number:
4159929
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +21±1°, c = 2.5% in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
~190 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N
InChI
1S/C7H16N4O2.2ClH/c1-13-6(12)5(8)3-2-4-11-7(9)10;;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H4,9,10,11);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI key
XQYZOBNLCUAXLF-XRIGFGBMSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
936901103978060
description
≥98.0% (AT)
description
≥99.0% (AT)
description
BioUltra, ≥99.5% (AT)
description
≥99.0% (AT)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
crystals
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
color
white
color
-
color
colorless or white
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
~190 °C (dec.)
mp
220-225 °C (dec.)
mp
220-230 °C
mp
197-200 °C
optical activity
[α]20/D +21±1°, c = 2.5% in methanol
optical activity
[α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O
optical activity
[α]20/D +22.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
[α]20/D −13±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)