Fortfahren mit
T3924
Trypsin-EDTA-Lösung
1 ×, sterile; sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Cell dissociation enzyme
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,80
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,10
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.78
MDL number:
Biological source:
Porcine
Concentration:
1 ×
€ 26,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine
Quality Segment
sterility
sterile; sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
23.4 kDa
concentration
1 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-8.0
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Dieses Produkt wird typischerweise zum Ablösen adhärenter Zellen von einer Kulturoberfläche eingesetzt. Die zum Ablösen von Zellen von ihrem Substrat erforderliche Trypsinkonzentration hängt in erster Linie vom Zelltyp und dem Alter der Kultur ab.
Geeignet zur Verwendung bei der Herstellung von Einzelzellsuspensionen für die Sequenzierung.
Biochem/physiol Actions
Trypsin spaltet Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin- und Argininresten. Die Hydrolyse dieser Reaktion wird verlangsamt, wenn sich auf einer der Seiten der Spaltstelle ein Säurerest befindet, und die Hydrolyse wird beendet, wenn sich auf der Carboxylseite der Spaltstelle ein Prolinrest befindet. Der optimale pH-Wert für die Trypsinaktivität liegt zwischen 7 und 9. Trypsin kann auch zur Spaltung von Ester- und Amidbindungen synthetischer Aminosäurederivate eingesetzt werden. EDTA wird Trypsinlösungen als Chelatbildner zugegeben, um Calcium- und Magnesiumionen zu neutralisieren, da diese die Peptidbindungen verdecken, auf die Trypsin wirkt. Durch Entfernung dieser Ionen wird die enzymatische Aktivität verstärkt.
Serinprotease-Inhibitoren wie DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin hemmen Trypsin.
Preparation Note
Dieses Produkt enthält Phenolrot. Da die Lieferung auf Trockeneis erfolgt, können sich erhebliche Kohlenstoffdioxidmengen in der Verpackung bilden. Wenn dieses CO2 in die Lösung gelangt, kann der pH-Wert leicht sinken, was zu einer eher orange- statt rosafarbenen Färbung führen kann. Die orangefarbene Lösung kann weiterhin verwendet werden. Alternativ kann auch der pH-Wert mittels Natriumhydroxid angepasst werden. Wenn Zellen über einen langen Zeitraum bei zu hohen Trypsinkonzentrationen inkubiert werden, können Schäden an den Zellmembranen auftreten und die Zellen absterben. Zum Auflösen bzw. zum Verdünnen von Trypsin aus einer konzentrierten Lösung sollte eine gepufferte Salzlösung ohne Ca2+ oder Mg2+ verwendet werden.
Other Notes
Trypsin besteht aus einem einsträngigen Polypeptid aus 223 Aminosäureresten und wird durch Entfernung des N-terminalen Hexapeptids von Trypsinogen produziert, das an der Lys-Ile-Peptidbindung abgespalten wird. Die Aminosäuresequenz ist durch 6 Disulfidbrücken quervernetzt. Dies ist die native Form von Trypsin, Beta-Trypsin. Beta-Trypsin kann durch Autolyse am Lys-Ser-Rest aufgespalten und so in Alpha-Trypsin umgewandelt werden. Trypsin gehört zur Familie der Serinproteasen.
Disclaimer
Dieses Produkt wird gefroren bei -10 bis -40 °C gelagert. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen sollte vermieden werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4049T4174T4299
description
1 ×, sterile; sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
description
0.25%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
description
10 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 5.0 g porcine trypsin and 2 g EDTA, 4Na per liter of 0.9% sodium chloride
description
1 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 500 BAEE units porcine trypsin and 180 μg EDTA, 4Na per ml in Dulbecco′s PBS without calcium and magnesium
technique(s)
single cell analysis: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
single cell analysis: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
Porcine
biological source
Porcine
biological source
Porcine
biological source
Porcine pancreas
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
concentration
1 ×
concentration
0.25%
concentration
10 ×
concentration
1 ×
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin-EDTA-Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. Boston, MA
    • Reviews 3
    • Votes 14
    5 out of 5 stars.
    Reliable product
    Reliable cell culture product that gets frequent use
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review