Fortfahren mit
T1819
Trizma® Hydrochloridlösung -hydrochlorid -Lösung
pH 7.0, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Trizma® hydrochloride solution
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Tris-Hydrochlorid-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
€ 53,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
liquid
concentration
1 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.0
useful pH range
7.0-9.0
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
General description
Eine Reihe von vorgemischten Lösungen aus TRIZMA Base und TRIZMA HCl zur Lieferung von Tris-Puffern mit häufig verwendeten pH-Werten. Kein Mischen bzw. keine pH-Einstellung erforderlich. Einheiten mit garantierter Genauigkeit von ± 0,1 pH.
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Tris) ist ein Standardpuffer in den biologischen Wissenschaften mit einem pH-Pufferbereich zwischen 7,0 und 9,0. Es ist für elektrophoretische Studien und Kapillarelektrochromatographie geeignet.
Application
Trizma® Hydrochloridlösung wird verwendet:
  • als Puffer bei Reaktionen der reversen Transkription und DNase-I-Behandlung von aus Toxoplasma gondii isolierter RNA[1]
  • bei der Herstellung von Tris-Ethylendiamintetraessigsäure-(EDTA)-(TE)-Puffer für die Resuspension von Bakterienpellets für Plasmid-Isolierungsstudien[2]
  • für die Resuspension und Lagerung von Polymilchsäure-Nanopartikeln sowie für pH-basierte Stabilitätsstudien
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2569T2444T2819
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
1 M
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
solution
form
solution
pH
7.0
pH
7.8
pH
7.6
pH
9.0
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. This product is to be stored in room temperature. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.
      For more safety and handling information, please view the product Safety Data Sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/t1819
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    NaOCl Sodium Hypochlorite
    All good, however, the delivery time was longer than expected.
    Helpful?