SRP0509
GPD1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
GPD1, GPDH1, glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1
Größe auswählen
€ 380,00
Größe auswählen
About This Item
€ 380,00
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
38.4 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... GPD1(2819)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)