Fortfahren mit
G1881
α-Glycerophosphatdehydrogenase-Triosephosphatisomerase aus Kaninchenmuskel
Type III, ammonium sulfate suspension
Synonym(e):
GDH/TIM, α-GDH-TPI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,90
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 554,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Biological source:
rabbit muscle
€ 36,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
type
Type III
form
ammonium sulfate suspension
GDH activity
75-200 units/mg protein (biuret)
TPI activity
750-2000 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
General description
Forschungsbereich: Neurowissenschaft
α-Glycerophosphat-Dehydrogenase-Triosephosphat-Isomerase (α-GDH-TPI oder GDH/TIM) ist ein Enzymgemisch von α-Glycerophosphat-Dehydrogenase (GDH) und Triosephosphat-Isomerase (TPI).
Application
α-Glycerophosphatdehydrogenase wurde im 2-Desoxyribose-5-phosphataldolase(DERA)-Spaltungs(Retroaldol)-Assay eingesetzt.[1]
α-Glycerophosphadehydrogenase-Triosephosphatisomerase aus Kaninchenmuskel wird für den spektrophotometrischen Aldolase-Assay und Fructose-2,6-bisphosphat-Assay eingesetzt.[2] Es wird außerdem bei der Aktivität der Erythrozytentransketolase (ETK) zur Untersuchung der Prävalenz und der Faktoren im Zusammenhang mit Thiaminmangel bei adipösen Patienten verwendet.
Biochem/physiol Actions
α-Glycerophosphatdehydrogenase (α-GPDH) ist dazu in der Lage, reaktive Sauerstoffspezies (ROS) zu erzeugen, was durch Ca2+ eingeleitet wird.
α-Glycerophosphatdehydrogenase katalysiert die Umwandlung von Dihydroxyaceton zu Glycerinphosphat[3]. α-Glycerophosphatdehydrogenase (α-GPDH) ist dazu in der Lage, reaktive Sauerstoffspezies (ROS) zu erzeugen, was durch Ca2+ eingeleitet wird. Triosephosphat-Isomerase (TPI) ist ein essentielles Enzym des glykolytischen Signalweges und verantwortlich für die Umwandlung von Dihydroxyacetonphosphat (DHAP) in Glyceraldehyd-3-Phosphat (GAP). TPI spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Effizienz des katabolischen Prozesses innerhalb der Glykolyse. Ein TPI-Mangel kann jedoch zu glykolytischen Enzymopathien, seltenen genetischen Erkrankungen mit neurologischer Dysfunktion und hämolytischer Anämie führen.
Packaging
(Auf Basis der α-GDH-Einheiten verkauft.)
Physical form
Gemischte Kristallsuspension in 3,2 M (NH4)2SO4 mit 0,05 g/l EDTA, pH-Wert 6,0.
Other Notes
(α-GDH) Eine Einheit wandelt je Min. bei einem pH-Wert von 7,4 und 25 °C 1,0 μmol Dihydroxyacetonphosphat zu α-Glycerophosphat um.
(TPI) Eine Einheit wandelt je Min. bei einem pH-Wert von 7,6 und 25 °C 1,0 μmol D-Glyceraldehyd-3-phosphat zu Dihydroxyacetonphosphat um.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2391G6751P3397
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
GDH activity
75-200 units/mg protein (biuret)
GDH activity
-
GDH activity
-
GDH activity
-
type
Type III
type
Type III-S
type
Type I
type
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Please provide the CAS number for this chemical (α-Glycerophosphate Dehydrogenase-Triosephosphate Isomerase from rabbit muscle Type III, ammonium sulfate suspension).
    1 answer
    1. This product is a multicomponent material. A single CAS number does not apply. The starting materials are α-Glycerophosphate Dehydrogenase, CAS 9075-65-4, and Triosephosphate Isomerase, CAS 9023-78-3. The ammonium sulphate CAS is 7783-20-2.