SRP0311
HDAC6 H611A human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥79% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HD6, JM21, histone deacetylase 6
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥79% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
161 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HDAC6(10013)
Allgemeine Beschreibung
Human HDAC6 with H611A mutation (GenBank Accession No. NM_006044), full length with N-terminal GST tag, MW= 161kDa, expressed in a Baculovirus expression system.
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)