SRE0039
Cyanogenbromid-aktivierte Agarose, hohes Quellverhältnis
lyophilized powder
Synonym(e):
Cyanogenbromid-aktivierte Agarose
Größe auswählen
€ 76,40
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 76,40
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
Matrix-Spacer
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
Quellen
1 g swells to ≥5 mL
Kapazität
≥10 mg/mL binding capacity (BSA)(via amino groups)
Eignung
suitable for chromatography
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Cross-linked 4% beaded agarose matrix for ligand coupling and binding reactions.
- Designed with a 1-atom matrix spacer, facilitating efficient ligand coupling via isourea derivative or related linkage.
- Offers a high binding capacity of at least 10 mg/mL for BSA (via amino groups).
- Ideal for manufacturing diagnostic assays.
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)