Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,20 |
0.5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 200,00 |
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 339,00 |
2 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 612,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenconjugate
peroxidase conjugate
Quality Segment
form
lyophilized powder
composition
Protein, ≥70% E1%/280
technique(s)
direct ELISA: 1:50,000
storage temp.
−20°C
General description
Der Name Streptavidin leitet sich vom Bakterium Streptomyces avidinii und dem aus Eiweißprotein gewonnenem Avidin ab, welches eine hohe Affinität für Biotin aufweist. Sein homologer Kern hat 33 % Ähnlichkeit mit der Sequenz von Avidin und beide teilen die gleiche tetramere Struktur. Es ist ein kristallines tetrameres Protein mit einem Molekulargewicht von 4*15000 Da. Es bindet vier Biotin-Moleküle. Streptavidin enthält keine Kohlenstoffhydrate und keine schwefelhaltigen Aminosäuren.
Steptavidin wird unter Verwendung eines Citratpuffers, pH 6,0, und eines modifizierten veröffentlichten Verfahrens zur Bildung eines 1:1-Konjugats an Meerrettichperoxidase (Horseradish Peroxidase, HRP) gekoppelt. HRP verfügt über eine Molekülmasse von ~44 kDa und Steptavidin über eine Molekülmasse von ~60 kDa.
Streptavidin wird als biotinbindender Wirkstoff mit hoher Affinität und nachweislicher Beständigkeit gegen extreme pH-Werte, Detergenstemperaturen, Denaturierungsmittel und Enzyme angesehen und daher in der Molekularbiologie und Bionanotechnologie.
Application
Biochem/physiol Actions
Streptavidin ist ein Antibiotikum, das an das essentielle Vitamin Biotin bindet und dieses in seinem Umfeld abbaut. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften kommt Streptavidin in verschiedenen Anwendungsbereichen in biologischen Studien zum Einsatz, u. a. für Immunotherapie, Immunoassays, Hybridisierungsassays, Lymphozytenaktivierung, Antigenlokalisation und Affinitätschromatographie.
Packaging
Packungsgrösse bezogen auf den Proteingehalt.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, enthält Citrat-Puffersalze
Preparation Note
Bezeichnet als Typ VI Peroxidase durch eine Modifikation nach der Methode von O′Sullivan, M.J., et al., FEBS Lett., 95, 311 (1978).
Aufgereinigt durch Affinitätschromatographie.
Aufgereinigt durch Affinitätschromatographie.
Analysis Note
Die optimale Arbeitsverdünnung sollte durch Anwendung verschiedener Verdünnungen eines 1 mg/ml Stamms in Puffer auf empirische Weise bestimmt werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description lyophilized powder, ≥700 DEA units/mg protein | description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder | description essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein |
| technique(s) direct ELISA: 1:50,000 | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| composition Protein, ≥70% E1%/280 | composition Protein, ≥40% biuret | composition - | composition - |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate - | conjugate - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?