SML3452
CDDO-Im
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4aR,6aS,6aR,6bR,8aS,12aS,14bS)-8a-(imidazole-1-carbonyl)-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-3,13-dioxo-4a,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a-decahydropicene-2-carbonitrile, 1-(2-Cyano-3,12-dioxooleana-1,9-dien-28-oyl) imidazole, CDDO-Imidazole, CDDO-imidazolide, NSC727038
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[n]6(cncc6)C(=O)[C@]21[C@H]([C@@H]3[C@]([C@@]4(CC[C@@H]5[C@@](C4=CC3=O)(C=C(C(=O)C5(C)C)C#N)C)C)(CC2)C)CC(CC1)(C)C
InChI
1S/C34H43N3O3/c1-29(2)10-12-34(28(40)37-15-14-36-20-37)13-11-33(7)26(22(34)18-29)23(38)16-25-31(5)17-21(19-35)27(39)30(3,4)24(31)8-9-32(25,33)6/h14-17,20,22,24,26H,8-13,18H2,1-7H3/t22-,24-,26-,31-,32+,33+,34-/m0/s1
InChIKey
ITFBYYCNYVFPKD-FMIDTUQUSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)