Fortfahren mit
SML2807
JP4-039
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[[(3E,5S)-5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-7-methyl-1-oxo-3-octen-1-yl]amino]-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, JP 4-039
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H42N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C/C=C/[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC(C)C)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C23H42N3O4/c1-16(2)13-17(25-20(28)30-21(3,4)5)11-10-12-19(27)24-18-14-22(6,7)26(29)23(8,9)15-18/h10-11,16-18H,12-15H2,1-9H3,(H,24,27)(H,25,28)/b11-10+/t17-/m1/s1
InChI key
AJHRJWQXDNEJAG-SXSDINLZSA-N
Biochem/physiol Actions
JP4-039 is an electron-/reactive oxygen species (ROS)-scavenging GS-nitroxide composed of 4-amino-TEMPO and a truncated gramicidin S (GS) mitochrondria-targeting sequence. JP4-039 is a superior irradiation mitigator than XJB-5-131 (33% vs. 20% mice survial rate on day 35 with respective compound; 23.6 μmol/kg iv. 24 hr post 9.5 Gy whole body irradiation), while displaying weaker anti-ferroptotic potency (EC50 = 3.58 μM/1.27 μM against 10 μM erastin-/2 μM RSL3-induced HT-1080 ferroptosis vs. 114 nM/68 nM with XJB-5-131) due to lower lipophilicity & mitochondria enrichment. Typical dosing range: 40 nM-10 μM in cultures and 10-20 mg/kg in mice (im., ip., iv.) in vivo.
Mitochondrial-targeted reactive oxygen species (ROS)-scavenging gramicidin S (GS)-nitroxide with in vitro and in vivo efficacy against irradiation-induced damage.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2548SML1107SML1799
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)