Fortfahren mit
SML3279
BC-2059
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BC 2059, BC2059, Tegatrabetan, Tegavivint, rel-2,7-Bis[[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperidinyl]sulfonyl]-9,10-anthracenedione 9,10-dioxime
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 319,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H36N4O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
588.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 98,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N5C[C@H](C[C@H](C5)C)C)c1cc2c(cc1)C(c3c(cc(cc3)[S](=O)(=O)N4C[C@H](C[C@H](C4)C)C)C2N=O)N=O
InChI
1S/C28H36N4O6S2/c1-17-9-18(2)14-31(13-17)39(35,36)21-5-7-23-25(11-21)28(30-34)26-12-22(6-8-24(26)27(23)29-33)40(37,38)32-15-19(3)10-20(4)16-32/h5-8,11-12,17-20,27-28H,9-10,13-16H2,1-4H3/t17-,18+,19-,20+,27?,28?
InChI key
LQQUOMJXUXVPRB-IOTKHNBZSA-N
Biochem/physiol Actions
BC-2059 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of the Wnt-signaling pathway that potently inhibits growth of cancer cell lines in vitro. BC-2059 inhibits β-catenin/transducin β-like 1 (TBL1) complex by direct binding to TBL1 complexed with β-catenin. BC-2059 does not inhibit interaction of TBL1 with either NCoR/SMRT or NFkB. It is a potential therapeutic for tumors with deregulated Wnt signaling pathway.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of the Wnt-signaling pathway; inhibitor of β-catenin/TBL1 complex
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0759SML3371SML0684
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
, light pink to red to very dark purple
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)