Wichtige Dokumente
SML3356
Gefarnate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4E,8E)-5,9,13-Trimethyl-4,8,12-tetradecatrienoic acid (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl ester, (E,E,E)-4,8,12-Tetradecatrienoic acid, 5,9,13-trimetyl-, 3,7-dimetyl-2,6-octadienyl ester, Geranyl farnesylacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
colorless to beige
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)=CCC/C(C)=C/COC(CC/C=C(CC/C=C(CCC=C(C)C)\C)\C)=O
InChI
1S/C27H44O2/c1-22(2)12-8-14-24(5)16-10-17-25(6)18-11-19-27(28)29-21-20-26(7)15-9-13-23(3)4/h12-13,16,18,20H,8-11,14-15,17,19,21H2,1-7H3/b24-16+,25-18+,26-20+
InChIKey
ZPACYDRSPFRDHO-ROBAGEODSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable