Fortfahren mit
C2313
Verbindung 48/80
powder,  hypotensive agent
Synonym(e):
Poly-p-methoxyphenethylmethylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 604,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
Form:
powder
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Verbindung 48/80,
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Verbindung 48/80 ist das Kondensatiionsprodukt von N-Methyl-p-methoxyphenethylamin und Fomaldehyd.
Application
Verbindung 48/80 wird wie folgt verwendet:
  • zur Stimulierung von Hämozyten für die Histaminfreisetzung zur Messung in ELISA und Durchflusszytometrie
  • zum Einleiten der Mastzellendegranulation
  • zum Einleiten der anaphylaktischen Aktivität, von Dermatitis, Juckreiz und Entzündungen bei Mäusen.
Biochem/physiol Actions
Verbindung 48/80 (C 48/80) ist ein blutdrucksenkendes Mittel, das die Freisetzung von Histamin fördert. C 48/80 verringert die phagozytische Fähigkeit von Hämozyten in Styela plicata. C 48/80 fördert die Degranulation von Mastzellen. Es hemmt Calmodulin, Phospholipidase C, die Ca2+-ATPase des endoplasmatischen Retikulums (ER) und aktiviert G-Proteine.
Preparation Note
Kondensationsprodukt von N-Methyl-p-methoxyphenethylamin mit Formaldehyd.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
352010499635385570
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL, brown
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)