Fortfahren mit
M2028
Capsaicin
from Capsicum sp., ≥95% (HPLC), powder, TRPV1 agonist
Synonym(e):
trans-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonensäureamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Voraussichtliches Versanddatum15. Juli 2026vonSchnelldorf
€ 133,00
250 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 253,00
1 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 854,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH=CH(CH2)4CONHCH2C6H3-4-(OH)-3-(OCH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-969-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2816484
Assay:
≥95%
€ 133,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Juli 2026Details
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Capsaicin, ≥95%, from Capsicum sp.
biological source
Capsicum sp.
Quality Segment
assay
≥95%
mp
62-65 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChI key
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Gene Information
General description
Capsaicin ist ein Alkaloid, das inFrüchten der Gattung Capsicum vorkommt und verantwortlich ist für den würzigen Geschmack vonPfefferschoten wie Jalapeño, Habanero und roten Chilischoten. Es wirdbeobachtet, dass Capsaicin chemoprotektiv wirkt unddie Apoptose induzieren, die Proliferation hemmen und den Zellzyklus-Arrest in verschiedenenKrebszellen induzieren kann.[1] Capsaicin aktiviert seinen Rezeptor Transient ReceptorPotential Vanilloid der Unterfamilie V, Subtyp 1 (TRPV1) und aktiviert sensorische afferenteNeuronen[2], die neurogeneEntzündungen, Hypothermie und Schmerzen verursachen.
Application
Capsaicin wurde auch eingesetzt alsTRPV1-Agonist zur Untersuchung der Wirkung von Barbamid auf die Capsaicin-Reaktion in densensorischen Neuronen des Spinalganglions.[3]
Verwendung von Capsaicin:
  • zur Untersuchung der Wirkungen auf die Chromatinremodellierung und Genexpression in Bezug auf synaptische Plastizität
  • zur Untersuchung der TRPV1-Signalkanäle in H2C1-Zellen (die humanen embryonalen Nierenzellen 293, die TRPV1-Kanäle exprimieren).
Biochem/physiol Actions
Prototyp Vanilloid-Rezeptor-Agonist; Neurotoxin.
Prototyp Vanilloid-Rezeptoragonist; Neurotoxin; aktiviert sensorische Neuronen, was zu unmyelierten C-Fasern führt, von denen viele Substanz P enthalten. Topische Applikation desensibilisiert die sensorischen Nervenendigungen, was eine paradoxe antinozizeptive Wirkung ergibt; systemische Verabreichung kann neurotoxisch auf Capsaicin-sensitive Zellen wirken, insbesondere bei neugeborenen Tieren. Aktiver Bestandteil von Chilischoten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
21750PHR14501091108
Capsaicin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1091108
Capsaicin
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: insoluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
mp
62-65 °C (lit.)
mp
62-65 °C (lit.), 62-66 °C
mp
62-65 °C (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
biological source
Capsicum sp.
biological source
Capsicum sp.
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capsaicin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. 에탄올에서의 최대 용해도는 얼마인가요?
    1 answer
    1. Maximum solubility in ethanol has not been tested. Some literature indicates solubility in ethanol at 100 mg/mL.
      Helpful?
  2. Estoy utilizando un extracto etanólico de capsicum y sólo cuento con un espectrofotómetro UV-VIS, ¿Cuál es longitud de onda adecuada para utilizar sin tener interferencia por los otros compuestos presentes en el extracto total (alcaloides, taninos, etc?
    1 answer
    1. After researching this, we do not have the information on file or we cannot share this with customers.
      Helpful?
  3. Is this food grade? If it is not, is there a food grade option available?
    1 answer
    1. This product is not food grade and intended for research use only. Currently, a food grade product option is not available.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.