Direkt zum Inhalt
SML2931
GSK264220A
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[[5-Methyl-4-[[(phenylamino)carbonyl]amino]-2-furanyl]sulfonyl]piperidine, GSK 264220A, N-[2-Methyl-5-(1-piperidinylsulfonyl)-3-furanyl]-N′-phenylurea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N3CCCCC3)c1[o]c(c(c1)NC(=O)Nc2ccccc2)C
InChI
1S/C17H21N3O4S/c1-13-15(19-17(21)18-14-8-4-2-5-9-14)12-16(24-13)25(22,23)20-10-6-3-7-11-20/h2,4-5,8-9,12H,3,6-7,10-11H2,1H3,(H2,18,19,21)
InChI key
LVOVQRPAMXCXTM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK264220A is a potent, active site-targeting, covalent inhibitor against endothelial lipase (EL or LIPG; IC50 = 130 nM) and lipoprotein lipase (LPL or LIPD; IC50 = 100 nM). GSK264220A reduces NeuT expression - or CoCl2 treatment-induced intracellular triacylglycerol & lipid droplets (TAG & LD) increase in MCF-7 (16 & 32 nM) and suppresses LPL-depenent melanoma survival (by ~50% at 18.75 μM; WM852, WM1361). When applied in mice in vivo (30 mg/kg ip.), GSK264220A21 enhances lipid nanoparticles-mediated siRNAs delivery & gene-silencing efficacy.
Potent, active site-targeting, covalent inhibitor against endothelial lipase (EL, LIPG) and lipoprotein lipase (LPL, LIPD) in vitro and in vivo.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)