The stability of this product in solution has not been determined. However, various sources state that Lalistat 2 can be stored in DMSO at -20°C for several months. Please note that this information has not been validated internally.
Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 109,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 409,00 € 347,65 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.39
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Lalistat 2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCCCC1)OC2=NSN=C2N3CCCCC3
InChI key
PNYYVHOTXOEBEV-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Lalistat-2 is a potent and specific competitive inhibitor of the lysosomal acid lipase (LAL/Lipa). Lalistat-2 affects lipid droplets morphology and localization.
potent and specific competitive inhibitor of the lysosomal acid lipase (LAL/Lipa).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How should I store stock solutions of this product and for how long?