Fortfahren mit
1642802
USP
Tacrolimus
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
FK-506 Monohydrat, Tacrolimus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.660,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H69NO12 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
822.03
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 1.660,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tacrolimus
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(C)=C\[C@@H](CC=C)C(=O)C[C@H](O)[C@H]2C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
InChI
1S/C44H69NO12.H2O/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7;/h10,19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3;1H2/b25-19+,27-21+;/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+;/m0./s1
InChI key
NWJQLQGQZSIBAF-MLAUYUEBSA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Tacrolimus ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Tacrolimus-Kapseln
  • Tacrolimus kombinierte Suspension zum Einnehmen
Biochem/physiol Actions
FK-506 ist ein starkes Immunsuppressivum, wirkt neuroprotektiv und neuroregenerativ und blockiert in vitro die Proliferation von T-Zellen. FK-506 unterbricht die Calcineurin-vermittelte Signalübertragung in T-Lymphozyten und interagiert mit dem FK-506-bindenden Protein 12 (FKBP12).
FK-506 ist ein starkes Immunsuppressivum; wirkt neuroprotektiv und neuroregenerativ und blockiert in vitro die Proliferation von T-Zellen.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1809F4679Y0001933
Tacrolimus United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642802
Tacrolimus
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
API family
tacrolimus
API family
tacrolimus
API family
-
API family
tacrolimus
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tacrolimus
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How do I reconstitute this product (100mg), and what is the recommended dosage to treat 1x10^6 cells (human PBMC) with this product?
    1 answer
    1. This product is freely soluble in ethanol. No recommended dosage for cells is available.